Merck
B6650
X-GlcA
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Synonyme(s) :
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt, X- glucuronide CHA salt, X-GlcA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13BrClNO7 · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.79
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
DMF: soluble
suitability
suitable for β-galactosidase test
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4ccc(Br)c(Cl)c34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
JXCKZXHCJOVIAV-CYRSAHDMSA-N
General description
X-GlcA est un substrat chromogénique de la β-galactosidase, utilisée pour déterminer la présence ou l′absence d′un insert d′ADN cloné chez les bactéries croissant sur des plaques de gélose. X-GlcA est conçu pour remplacer le X-Gal dans la sélection par couleur bleue ou blanche des colonies bactériennes recombinantes présentant le phénotype lac+.
Application
Substrat chromogénique pour la détection du gène de la β-glucuronidase (GUS).
Adapté pour la sélection de colonies bactériennes recombinantes présentant le phénotype lac+.
X-GlcA a été utilisé dans la coloration histochimique des sections de racine pour observation par microscopie optique.
Biochem/physiol Actions
Lorsque X-GlcA est hydrolysé par la β-galactosidase, le produit qui en résulte forme un précipité bleu. Les colonies lac+ cultivés en présence de X-GlcA prennent une couleur bleue intense, ce qui permet la distinction aisée entre les colonies lac+ et lac-.