A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13BrN5O7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H13BrN5O7P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)
InChI key
DNPIJKNXFSPNNY-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Bromoadenosine 5′′-monophosphate (8-Br-AMP) is an analogue of 5′-AMP useful for receptor mapping studies; as a starting structure for 8-modified 5′-AMP derivatives and for synthesis of poly-8-bromoriboadenylic acid.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe