Merck
B1403
Boc-L-alaninal
≥98%
Synonyme(s) :
Boc-L-alanine aldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Boc-L-alaninal, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
InChI key
OEQRZPWMXXJEKU-LURJTMIESA-N
Gene Information
human ... CTSK(1513)
Application
Boc-L-alaninal is used as a reagent for organic synthesis of C(26)-C(32) Oxazole Fragment of Calyculin C and other molecules.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe