AXYTT1000CBKHTR24
Tecan®-style liquid level sensing tips
size 1000 μL, pkg of 24x192tips/cs, 2 racks in cardboard box
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Matériaux
black
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Corning TT-1000-CBK-HTR-24
Conditionnement
pkg of 24x192tips/cs
Taille
1000 μL
Volume
1000 μL