Principaux documents
AXYMCT200O
Boil proof microtubes
size 2.0 mL, orange, pkg of 10x500tubes/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121702
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-200-O
Corning
Conditionnement
pkg of 10x500tubes/cs
Taille
2.0 mL
Couleur
orange
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (centrifugation)