AXYMCT200LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 2.0 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-200-L-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x250tubes/cs
Taille
2.0 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (centrifugation)
Type de liaison
(ultra-low retention)