AXYMCT150G
Boil proof microtubes
size 1.5 mL, green, pkg of 10x500tubes/cs
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-150-G
Corning
Conditionnement
pkg of 10x500tubes/cs
Taille
1.5 mL
Couleur
green
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (centrifugation)