Accéder au contenu
A9524
DL-Arabinose
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
(2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-699-8
Beilstein/REAXYS Number:
1723086
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
cell culture
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Application
DL-Arabinose is a mixture of the diastereomers D-arabinose and L-arabinose used in physicochemical studies to measure properties such as dielectric relaxation. It may be used in chiral separation of sugars.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)