A7827
Alkaline Phosphatase-Anti-Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone AP1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
APAAP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AP1B9, monoclonal
Description
Concentrate
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using human tonsil
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
- Immunohistological analysis
- Immunohistochemistry assay
- Immunocytochemical staining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable