A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NaO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.11
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058010
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
205-126-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3767246
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
General description
L′acide ascorbique, aussi appelé vitamine C, est une vitamine hydrosoluble. L′acide L-ascorbique est un agent réducteur.
Application
Le L-ascorbate de (+)-sodium a été utilisé :
- Comme constituant d′une solution de coupe pour stocker des tranches de cerveau de rat.
- Comme constituant d′une solution interne dans la méthode « patch clamp » pour l′imagerie des Ca2+ transitoires suscités par un potentiel d′action dans des tranches de cerveau de rat.
- Comme supplément pour des cultures de cellules musculaires lisses (CML) artérielles afin d′encourager la production de collagène.
Biochem/physiol Actions
L'acide ascorbique possède des propriétés antioxydantes. C'est un substrat primaire pour la détoxication du peroxyde d'hydrogène. L'acide ascorbique est un cofacteur de la synthèse des catécholamines et des stéroïdes surrénaliens. L'acide L-ascorbique (vitamine C) est une molécule hydrosoluble utilisée dans une multitude d'applications, notamment en culture cellulaire, comme agent réducteur afin de contribuer à réduire le stress oxydatif. Le L-ascorbate peut être régénéré par les systèmes biologiques.
Disclaimer
Peut s'assombrir lors du stockage.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lascorbate de (+)-sodium
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe