A6354
Anti-Adiponectin antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Adiponectin Antibody, Anti-Adiponectin antibody produced in rabbit, Anti-Adipocyte Complement-Related Protein of 30 kDa
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using using human plasma or placenta, or an extract of differentiated 3T3-L1 mouse cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... Adipoq(11450)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable