Merck
A6106
Aprotinin
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, powder, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for inhibition assay
Synonyme(s) :
BPTI, Inhibiteur de la trypsine pancréatique bovine, Inhibiteur de trypsine (basique), Trasylol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C284H432N84O79S7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6511.44
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-994-9
MDL number:
eCl@ss:
32190102
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Aprotinine from bovine lung, BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
biological source
bovine lung
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
L'aprotinine est largement utilisée comme inhibiteur de la trypsine.
Biochem/physiol Actions
L'aprotinine est un inhibiteur compétitif de sérine protéase qui forme des complexes stables avec les sites actifs de l'enzyme et les bloque. Cette fixation est réversible, et la plupart des complexes aprotinine-protéase se dissocient aux pH extrêmes (> 10 ou < 3). En terme de structure, l'aprotinine est une protéine globulaire monomère issue de poumon de bovin, constituée de 58 acides aminés disposés de façon à former une chaîne polypeptidique unique comportant trois réticulations (ponts disulfure).
Preparation Note
A further purification of A1153 to yield a product with slightly higher activity and purity
Other Notes
Une unité d'inhibiteur de trypsine (TIU) réduit de 50 % l'activité de deux unités de trypsine, une unité de trypsine hydrolysant 1,0 μmole de p-nitroanilide de N-alpha-benzoyl-DL-arginine par minute à pH 7,8 et 25 °C. Une autre unité fréquemment rencontrée est la KIU : 1 TIU = 1 300 KIU.
One trypsin inhibitor unit (TIU) will decrease the activity of 2 trypsin units by 50% where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-α-benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide (BAPNA) per min at pH 7.8 at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinine from bovine lung
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe