Principaux documents
A5043
Sigma-Aldrich
Adénosine déaminase from bovine spleen
Type X, buffered aqueous glycerol solution, ≥130 units/mg protein
Synonyme(s) :
Adénosine aminohydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
bovine spleen
Niveau de qualité
Type
Type X
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥130 units/mg protein
Poids mol.
32.5-33 kDa
Traces de cations
NH4+: ≤10 μg/mg protein
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
alkaline phosphatase ≤0.01%
guanase ≤0.01%
nucleoside phosphorylase ≤0.1%
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
cow ... ADA(280712)
Description générale
Poids moléculaire 32,5-33 kDa
pI : 4,85
Application
L′adénosine désaminase est utile dans différents essais de biologie moléculaire, comme les tests de libération du glycérol [1]. L′adénosine désaminase est une cible potentielle pour le traitement du déficit immunitaire combiné.
L′adénosine désaminase issue de la rate de bovins a été utilisée pour des études de stabilité et catalytiques par immobilisation sur biostrips.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
L′adénosine désaminase est un enzyme catabolique pour les purines qui catalyse la désamination de l′adénosine et de la 2′-désoxyadénosine avec une spécificité approximativement équivalente. Elle est omniprésente dans les tissus de mammifères, et la déficience en adénosine désaminase a été associée au syndrome de déficit immunitaire combiné sévère.
Définition de l'unité
Une unité permet de déaminer 1,0 μmole d′adénosine en inosine par minute, à pH 7,5 et à 25 °C.
Forme physique
Solution dans du glycérol à 50 % et du phosphate de potassium à 5 mM, pH 6,0.
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par la réaction du biuret.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Adenosine reagent-free detection by co-immobilization of adenosine deaminase and phenol red on an optical biostrip
Bartzoka F, et al.
Biotechnology Journal, 10(1), 136-142 (2015)
Ying Cheng et al.
Diabetes, 59(1), 17-25 (2009-10-17)
White adipose tissue (WAT) and brown adipose tissue (BAT) play distinct roles in adaptation to changes in nutrient availability, with WAT serving as an energy store and BAT regulating thermogenesis. We previously showed that mice maintained on a leucine-deficient diet
Aamira Tariq et al.
Nucleic acids research, 41(4), 2581-2593 (2013-01-01)
RNA editing by adenosine deaminases that act on RNA (ADARs) diversifies the transcriptome by changing adenosines to inosines. In mammals, editing levels vary in different tissues, during development, and also in pathogenic conditions. From a screen for repressors of editing
Mary Carmen Pérez-Aguilar et al.
Investigacion clinica, 53(3), 315-324 (2012-12-20)
Adenosine deaminase is an enzyme of the purine metabolism whose function is to convert adenosine to inosine and deoxyadenosine to deoxyinosine. The ecto-ADA1 binding to the cell surface through CD26 contributes to the regulation of cytokines and stimulates the proliferation
Neutropenia and myeloid dysplasia in a patient with delayed-onset adenosine deaminase deficiency.
Keiko Nomura et al.
Pediatric blood & cancer, 60(5), 885-886 (2013-01-22)