A4596
Gel d′agarose d′affinité ANTI-FLAG® M1
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
agarose conjugate
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
suspension
Isotype
IgG12b
Capacité
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
Température de stockage
−20°C
Description générale
Spécificité
N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
Application
Ce gel d'affinité est conçu pour la purification au calcium des protéines de fusion avec une séquence FLAG N-terminale.
Immunoprécipitation (IP) : adapté
Élution - peptide FLAG, glycine, pH 3,5, EDTA
Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur notre portail des applications des produits FLAG®.
Caractéristiques et avantages
- Généralement capable de purifier les protéines de fusion, produisant une bande unique pure à partir de lysats bruts en une seule étape de chromatographie.
- La protéine de fusion peut être éluée de la résine d′affinité dans des conditions douces avec de l′EDTA.
- Une solution de peptide FLAG peut être utilisée pour une élution douce, non dénaturante, des protéines de fusion FLAG.
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.