A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18N6O3 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.23
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO:methanol (1:1): 49.00-51.00 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N6O3.ClH/c13-10(2-1-7-16-12(14)15)11(19)17-8-3-5-9(6-4-8)18(20)21;/h3-6,10H,1-2,7,13H2,(H,17,19)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
KBODDOUNTSALJF-PPHPATTJSA-N
Biochem/physiol Actions
p-Nitroanilides derivatives of amino acids are mostly used as chromogenic substrates for measuring the activity of proteolytic enzymes.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe