Merck
A3377
Adénosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
≥97% (HPLC), microbial, crystalline
Synonyme(s) :
ATP disodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N5Na2O13P3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
213-579-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
microbial
Form:
crystalline
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Adénosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade II
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is use in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
Biochem/physiol Actions
Agoniste des récepteurs purinergiques P2
Agoniste des récepteurs purinergiques P2 ; augmente l′activité des canaux K+ activés par le Ca2+ ; substrat de systèmes d′enzymes dépendants de l′ATP
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe