Merck
A2831
Anticorps anti-dinitrophényle
clone SPE-7, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anticorps anti-DNP monoclonal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
SPE-7, monoclonal
Application:
DB, ELISA (d)
Citations:
5
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SPE-7, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
direct ELISA: 1:25,000 using DNP-BSA, dot blot: 1:180,000 (chemiluminescence)
isotype
IgE
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Dinitrophenyl (DNP) is a hapten that is used for labeling primary or secondary probes in immunological analyses. Thus, anti-DNP antibody conjugated to a detectable substrate is a useful tool for the study of target proteins. Mouse monoclonal anti-DNP-alkaline phosphatase conjugate antibody is specific for DNP.
Immunogen
Conjugué de DNP-KLH
Application
L′anticorps peut être utilisé pour induire des réactions allergiques contrôlées en conditions expérimentales ou comme source d′IgE de souris.
L′anticorps peut être utilisé pour induire des réactions allergiques contrôlées en conditions expérimentales ou comme source d′IgE de souris.Afin d′induire une anaphylaxie systémique, des souris ont reçu une injection de 3 μg d′IgE anti-DNP de souris puis 500 μg de DNP-BSA en intra-veineuse 24 heures plus tard. Afin d′induire une anaphylaxie locale, des souris ont reçu une injection intradermique de 10 ng d′IgE anti-DNP de souris, puis ont fait l′objet d′un test de provocation par injection intraveineuse de 500 μg de DNP-BSA.
Produit utilisé pour induire des réactions allergiques contrôlées ou comme source d′IgE de souris.
Mouse monoclonal anti-DNP-alkaline phosphatase conjugate antibody can be used for ELISA (1:25,000) and dot blot (1:180,000) assays.
Physical form
Solution in 0.05 M Tris buffer, pH 8.0, containing 1 mM MgCl2, 1% BSA, and 50% glycerol and 15 mM Sodium azide
Analysis Note
Monoclonal Anti-DNP is tested to ensure minimal reactivity against bovine serum albumin.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe