A2543
Anti-α-Actinin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-CMD1AA, Anti-CMH23, Anti-MPD6, Anti-MYOCOZ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
chicken
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts
western blot: suitable using cultured cells and chicken gizzard extract
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... ACTN2(396263) , ACTN4(396024)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- co-immunoprecipitation studies
- immunoblotting studies
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable