A1935
Photobiotin acetate salt
For labeling DNA probes for hybridizations
Synonyme(s) :
Biotin {3-[3-(4-azido-2-nitroanilino)-N-methylpropylamino]propylamide} acetate salt, N-(4-Azido-2-nitrophenyl)-N′-(3-biotinylaminopropyl)-N′-methyl-1,3-propanediamine acetate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
film or powder
Solubilité
H2O: 10 mg/mL (Stable for at least 5 months if kept frozen and protected from light.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CN(CCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12)CCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C23H35N9O4S.C2H4O2/c1-31(12-4-10-25-17-9-8-16(29-30-24)14-19(17)32(35)36)13-5-11-26-21(33)7-3-2-6-20-22-18(15-37-20)27-23(34)28-22;1-2(3)4/h8-9,14,18,20,22,25H,2-7,10-13,15H2,1H3,(H,26,33)(H2,27,28,34);1H3,(H,3,4)/t18-,20-,22-;/m0./s1
Clé InChI
FFBLNTOMOSLSQM-AYEYRVMASA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable