Merck
A1910
(±)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
solid
Synonyme(s) :
(±)-AP-4
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H10NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.10
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
Quality Segment
color
white
SMILES string
NC(CCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)
InChI key
DDOQBQRIEWHWBT-UHFFFAOYSA-N
General description
(±)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid or DL-AP4 is a group III nonselective metabotropic glutamate receptor (mGluR) agonist. L-2-amino-4-phosphonobutyric acid (L-Ap4) displays close to 500-fold selectivity for group III mGluRs.
Application
(±)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid may be used as a glutamic acid receptor blocker in perfusion solution in the eye tissue electroretinography studies.
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamate receptor antagonist.
Disclaimer
Hygroscopic, store desiccated.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe