A1594
Anti-Activin A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Activin A Antibody, Anti-Activin A antibody produced in goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INHBA(3624)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable