A1501
N-Acetyl-D-methionine
~99%, suitable for ligand binding assays
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Acetyl-D-methionine, ~99%
Pureté
~99%
Forme
powder or crystals
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Pf
102.3-103.6 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCC[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m1/s1
Clé InChI
XUYPXLNMDZIRQH-ZCFIWIBFSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable