97318
D-Mannoheptulose
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
D-Manno-2-heptulose
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
crystals
Couleur
white
Pf
151 °C ((304 °F ))
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1
Clé InChI
HAIWUXASLYEWLM-BWSJPXOBSA-N
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable