936B
Emerald : Diluant pour anticorps
PBS, <1% BSA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
500
600
Description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
Forme
buffered aqueous solution (green)
Conditionnement
pkg of 1 L ready to use (936B-09)
pkg of 250 mL ready to use (936B-08)
pkg of 50 mL ready to use (936B-03)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable