Merck
93362
Base Trizma®
≥99.8% (T), crystalline, for molecular biology, BioUltra
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Trométamol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Base Trizma®, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
aminopeptidase substrate
product line
BioUltra
assay
≥99.8% (T)
form
crystalline
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
color
colorless to white
pH
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.), 168-172 °C
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
4 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.08
suitability
in accordance for luminescence
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Le Tris est un étalon basimétrique établi et un tampon couramment utilisé en biochimie et en biologie moléculaire. Il peut être utilisé seul comme tampon ou comme composant de formulations de tampons mélangés, comme les tampons Tris-EDTA (TE), Tris-acétate-EDTA (TAE), Tris-borate-EDTA (TBE), etc. Ce produit est pur, essentiellement stable, relativement non hygroscopique et présente un poids équivalent élevé.
La qualité BioChemika est destinées aux applications biochimiques habituelles. Les produits désignés « BioChemika Ultra » sont adaptés à diverses applications comme la purification, la précipitation, la cristallisation et d′autres méthodes nécessitant un contrôle strict du contenu élémentaire. Des analyses d′éléments traces ont été réalisées pour toutes les dénominations de qualité. En outre, les qualités biologie moléculaire sont testées pour vérifier l′absence de nucléases et des analyses spectroscopiques de la qualité de la luminescence sont réalisées.
Application
Le Trizma a été utilisé :
  • dans le milieu de dissection et le milieu de culture pour la culture tissulaire organotypique de l′hippocampe.
  • comme constituant du tampon de lyse utilisé avant l′immunoprécipitation et l′immunoblotting
  • comme constituant du tampon de récolte, de lyse, de dilution ChIP et de lavage utilisés dans la méthode d′immunoprécipitation de la chromatine pour examiner les protéines liées à l′ADN
  • comme constituant de formulations de tampons mélangés
  • comme constituant du tampon de charge utilisé en SDS-PAGE et comme constituant du tampon de transfert utilisé dans les Western blots.
Le Trizma est utilisé dans la formulation de solutions tampons dans la plage de pH de 7,5 à 8,5 Les solutions tampons Tris sont couramment utilisées en biologie moléculaire et cellulaire pour l′extraction et la purification des protéines et acides nucléiques. Les tampons à base de Trizma sont également utilisés pour la chromatographie sur colonne et l′électrophorèse sur gel. La base Trizma est utilisée comme réactif général pour la préparation de tous les types de tampons Tris.
Other Notes
Comparez facilement les spécifications des différents produits à base de Trizma grâce au Tableau de spécification du Trizma.
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente de 0,03 unité pour chaque 1 °C de réduction de température, et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d′un facteur dix.
Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Running buffer component in non-denaturing agarose gel electrophoresis; In non-denaturing and urea-denaturing polyacrylamide gel electrophoresis; DNA digest analysis with capillary electrophoresis.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Base Trizma®
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe