A propos de cet article
Formule linéaire :
NaF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.99
UNSPSC Code:
12352302
eCl@ss:
38050104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/dL
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
For use in inhibiting α-naphthyl acetate reaction on monocytes. Optional reagent in Sigma Esterase Procedure 91A.
Other Notes
2 g/dL
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe