86329
Taurine
≥99.5% (T), suitable for UHPLC, BioUltra
Synonyme(s) :
2-Aminoethanesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Taurine, BioUltra, ≥99.5% (T)
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (T)
Forme
powder or crystals
Technique(s)
UHPLC: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination (900 °C)
≤0.05%
Couleur
colorless
pH
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.006
λ: 280 nm Amax: 0.005
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Clé InChI
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ppm1a(24666)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable