79457
Cyanidin chloride
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,3′,4,5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidol chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
Clé InChI
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.