Merck
63138
Sulfate de magnésium heptahydraté
BioUltra, ≥99.5% (KT)
Synonyme(s) :
Sels d’Epsom
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
MgSO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.47
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030409
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
EC Number:
231-298-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (KT)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (KT)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.010, λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Research on the Working Performance and the Corresponding Mechanical Strength of Polyaluminum Sulfate Early Strength Alkali-Free Liquid Accelerator Matrix Cement : cette recherche étudie les applications du sulfate de magnésium heptahydraté dans l'amélioration des performances et de la résistance mécanique du ciment utilisé dans la construction (Wang et al., 2022).
Other Notes
Constituant de la solution saline équilibrée d′Earle ; constituant de la solution saline équilibrée de Hank ; constituant de milieux de culture pour cellules végétales et pour micro-organismes ; purification de la protéine PAC (protéine activatrice du catabolisme) ; préparation de sphéroplastes chez E. coli K38
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe