A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H81NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
620.09
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10139013
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
liquid
functional group
amine, ether
lipid type
cationic lipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCC(CN(C)C)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
InChI key
GLGLUQVVDHRLQK-WRBBJXAJSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c