Merck
52054
Octyl 4-nitrophenyl hexylphosphonate
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Hexylphosphonic acid octyl 4-nitrophenyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H34NO5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P(OCCCCCCCC)(CCCCCC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C20H34NO5P/c1-3-5-7-9-10-11-17-25-27(24,18-12-8-6-4-2)26-20-15-13-19(14-16-20)21(22)23/h13-16H,3-12,17-18H2,1-2H3
InChI key
ASHRBQSEDCWUGD-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c