51651C
Ham′s Nutrient Mixture F12
liquid
Synonyme(s) :
Nutrient Mixture F12 Ham’s
About This Item
Produits recommandés
Description
for research or for further manufacturing use
with 1.0 mM L-glutamine
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Qualité
for further manufacturing use
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
NaHCO3: 1176 mg/L
sodium pyruvate: 110.1 mg/L
phenol red: 1.274 mg/L
L-glutamine: 146.2 mg/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Supplément
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable