Merck
51238
Magnetic iron oxide nanoparticles solution
0.3-0.7% Fe basis, 2.5-3.5% solids basis
Synonyme(s) :
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Fe3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.53
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
contains
oleic acid and 11-aminoundecanoic acid as stabilizer
composition
Fe, 0.3-0.7% , solids, 2.5-3.5%
concentration
in H2O
diameter
10-50 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
particle size
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
density
1.00 g/mL at 20 °C
SMILES string
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI key
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Concentration 5mg/ml includes total weight nanocrystals plus ligands.
Analysis Note
Z-Average: ~33 nm
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves