A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11Cl2NO2
Poids moléculaire :
284.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-233-1
Beilstein/REAXYS Number:
1539058
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC12CC1(C)C(=O)N(C2=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3
InChI
1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Procymidon
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe