Merck
Passer à
31425
Dextrane from Leuconostoc mesenteroides
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 670,000
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.24
EC Number:
232-677-5
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
mol wt
Mn ~330,000, Mp ~400,000, Mw ~670,000
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~2.03
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, with a linear backbone of α-linked D-glucopyranosyl repeating units. Dextrans are found as bacterial extracellular polysaccharides. They are synthesized from sucrose by Leuconostoc mesenteroides and Lactobacillus brevis. Bacteria employ dextran in biofilm formation or as a protective coating to evade host phagocytes in the case of pathogenic bacteria.
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 670,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
Application
L'utilisation de dextrans comme longs bras hydrophiles améliore les performances des protéines immobilisées qui agissent sur les macromolécules.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D88213141731420
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
mol wt
Mn ~330,000, Mw ~670,000, Mp ~400,000
mol wt
average mol wt 60,000-76,000
mol wt
Mn ~3,300, Mp ~4,400, Mw ~5,200
mol wt
Mn ~35,000, Mp ~45,000, Mw ~50,000
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe