Merck
15167
NIR-797 isothiocyanate
suitable for fluorescence, ≥70% (coupling to amines)
Synonyme(s) :
1,1′-Bis(4-sulfobutyl)-11-(4-isothiocyanatophenylthio)-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-tri methyleneindotricarbocyanine monosodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H50N3NaO6S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
880.14
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6681910
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥70% (coupling to amines)
form
powder
fluorescence
λex 795 nm; λem 817 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Sc5ccc(cc5)N=C=S)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c6ccccc16
InChI
1S/C45H51N3O6S4.Na/c1-44(2)37-16-5-7-18-39(37)47(28-9-11-30-57(49,50)51)41(44)26-20-33-14-13-15-34(43(33)56-36-24-22-35(23-25-36)46-32-55)21-27-42-45(3,4)38-17-6-8-19-40(38)48(42)29-10-12-31-58(52,53)54;/h5-8,16-27H,9-15,28-31H2,1-4H3,(H-,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI key
URQBXUCJHTXMKS-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Near-infrared cyanine dyes for labeling of proteins
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe