137273
MOPS
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique, Acide 4-morpholinopropanesulfonique
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Pureté
99.5%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
2.5-4 (1 M in water)
Plage de pH utile
6.5-7.9
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
pKa
7.2
λ
1 M in water
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
1 kg in poly bottle
10, 25 kg in poly drum
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup