137262
Tricine
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
N-[Tris(hydroxyméthyl)méthyl]glycine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested (
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested)
pH
7.4-8.8
Plage de pH utile
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
pKa
8.1
Adéquation
suitable for manufacturing use
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable