10112301
P4E6 cell line
human prostate, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
P4E6 cell line,
Source biologique
human prostate
Conditionnement
tube of 5 μg 10112301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10112301-1VL
Mode de croissance
Not specified
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Stains positive for pancytokeratin, cytokeratin 8, vimentin (weak) and chromogranin A. Prostate markers expressed include prostate specific antigen (PSA) prostate specific membrane antigen (PSMA), negative for expression of androgen receptor (AR).
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Origine de la lignée cellulaire
Conditionnement
Profil d'ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 7,8
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable