Accéder au contenu
07036
meso-2,6-Diaminopimelic acid
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(2SR, 6RS)-2,6-Diaminoheptanedioic acid, meso-DAP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726899
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to faint beige
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](CCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-SYDPRGILSA-N
Application
Meso-2,6-diaminopimelic acid may be used to study peptidoglycan structure and function within the cell walls of bacteria.
Biochem/physiol Actions
Penultimate biosynthetic precursor of the essential amino acid L-lysine. Component of peptidoglycan in the cell wall of many bacteria.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable