Merck
06711
D-(−)-Citramalic acid lithium salt
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid lithium salt, D-(−)-2-Methylmalic acid lithium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O5 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
1723818
Assay:
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
Form:
powder or crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H8O5/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
XFTRTWQBIOMVPK-RXMQYKEDSA-N
Biochem/physiol Actions
Citramalate is a biochemical intermediate known to be involved in several aspects of bacterial metabolism, including, among others, the anaerobic metabolism of glutamate via the methylaspartate pathway of Clostridium tetanomorphum.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c