00379
Atto 495 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
Absorption UV
λ: 496-502 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H29N4O4.ClHO4/c1-26(2)19-9-7-17-14-18-8-10-20(27(3)4)16-22(18)28(21(17)15-19)13-5-6-25(32)33-29-23(30)11-12-24(29)31;2-1(3,4)5/h7-10,14-16H,5-6,11-13H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
QYNYOHCMTHAQIE-UHFFFAOYSA-M
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable