71504
Phosphate de sodium monobasic monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de sodium monohydrate, Phosphate monosodique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Impuretés
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.01% insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- As a mobile phase in HPLC studies.
- For the dissolution of BSA (Bovine serum albumin).
- Preparation of buffer solutions.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable