25022
Acétate de sodium trihydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E262, 99.0-101.0% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E262
Essai
99.0-101.0% (calc. to the dried substance)
Forme
powder or crystals
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Impuretés
organic volatile impurities, complies (GC)
reducing matter, complies
residual solvents, in accordance
≤0.00002% Al
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.002% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.1% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
Perte
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.0 (20 °C, 5%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable