Z805904
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5x5 mm, chamber volume 850 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
5 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 111.057-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
38.75 mm × 5 mm × 5 mm
Volume de la chambre
850 μL
Longueur du trajet optique
5x5 mm
Méthode de détection
fluorometric