Z800961
Hellma® fluorescence cuvettes, sealable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 nm, chamber volume 1400 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
4 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 117.104F-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
1400 μL
Longueur du trajet optique
10x4 nm
Méthode de détection
fluorometric