Principaux documents
Z800570
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 100 mm, chamber volume 35000 μL
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 100-QS
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 102.5 mm
Volume de la chambre
35000 μL
Longueur du trajet optique
100 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with PTFE lid
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1