Y0001724
Agnus castus fruit dry extract
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Casticin, 3′,5-Dihydroxy-3,4′,6,7-tetramethoxyflavone, 3,4′,6,7-Tetra-O-methylquercetagetin, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxychromen-4-one, Quercetagetin 3,4′,6,7-tetramethyl ether, Vitexicarpin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
agnus castus
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1O)C2=C(OC)C(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
Clé InChI
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable