Y0001672
Meldonium impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1,1-Trimethylhydrazinium bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
meldonium
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].[N+](N)(C)(C)C
InChI
1S/C3H11N2.BrH/c1-5(2,3)4;/h4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OZSMORGFXYBKIU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable