Y0001613
Clemastine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Clemastine fumarate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clemastine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCCC1CCOC(C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
Clé InChI
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable